Få mere at vide
Applied Biosystems™ Attune™ Flowcytometer sprøjte
Artikelnummer. 15830413 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15830413 1 ml 1ml
17246493 10 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15830413 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4452079
Prøvesprøjten bruges sammen med fluidiksystemet i Attune Flow Cytometer til at flytte prøven til flowcellen.
  • Prøvesprøjten bruges sammen med fluidiksystemet i Attune Flow Cytometer til at flytte prøven til flowcellen.
  • Udskiftning af denne sprøjte anbefales som en del af instrumentvedligeholdelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Attune
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Mængde 1 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Attune akustisk fokuseringscytometer
Produkttype sprøjte