Få mere at vide
Applied Biosystems™ Attune™ Acoustic Focusing Cytometer Auto Sampler, uden computer
Artikelnummer. 13395384 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13395384 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 13395384 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4473928
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Attune™ Acoustic Focusing Cytometer Auto Sampler, uden computer
De Attune™ Acoustic Focusing Cytometer Auto Sampler, uden computer, er et ekstra tilbehør, der er kompatibelt med de Attune™ Acoustic Focusing Cytometer-modeller designet til brug med denne enhed (katalognumre 4445315AS og 4469120AS). Denne autosampler inkluderer ikke en computer, men inkluderer en Attune™ Auto Sampler tilbehørssæt. De Attune™ auto sampler muliggør hurtig behandling af flere prøver ved automatisk at analysere prøver fra 96- eller 384-brønds standard- og dybbrøndsplader.
Nogle funktioner i Attune™ autosampler er:
  • Fleksibel —kan rumme flere pladeformater
  • Pålideligt —instrumentdesign resulterer i højere produktivitet og mindre nedetid
  • Nøjagtig —prøveblanding fører til ensartede resultater
  • Nem at bruge —eksperimentopsætning har aldrig været så
    enkel
    Fleksibel
    Attune™ auto sampler tillader brug af mange forskellige pladeformater, inklusive 96- og 384-brønds standard- og dybbrøndsplader, uden at være begrænset til en enkelt producent. For at opretholde systemets fleksibilitet er den manuelle prøvesonde altid tilgængelig, selv når læsseren er til stede, og skift mellem rør og plader er så simpelt som et tryk på en kontakt.
    Pålidelig
    The Attune™ auto sampler er designet til at minimere systemets nedetid. Automatiserede prøveudtagningsenheder er ofte plaget af tilstopning eller sondenedbrud. De Intelliprobe™ , med en diameter på 200 mikron, der er større end de fleste prober, der er tilgængelige i industrien, minimerer tilfælde af tilstopning.
    For at forhindre sondenedbrud, som kan kræve dyr udskiftning af sonden, skal den Attune™ auto sampler udfører automatisk en sonde-selvkalibrering hver måned for at sikre ensartet placering af sonden i hver brønd. Selvkalibreringen verificerer sondens korrekte funktion, reducerer variationen i sondens placering over tid for at forhindre fejl under pladekørsler og forbedrer pålideligheden i hele systemets levetid. Selvkalibrering af sonden gør det også nemt at flytte den automatiske sampler, så den kan deles mellem flere instrumenter.
    Hertil kommer Attune™ auto sampler starter automatiske rengøringsprocedurer, når instrumentet lukker ned for at sikre korrekt vedligeholdelse med lidt brugerinteraktion.
    Nøjagtig
    I modsætning til andre pladelæssere, der blander prøver ved omrystning, hvilket muligvis ikke sikrer homogenitet af prøven, Attune™ auto sampler blander prøver ved aspiration, hvilket sikrer ensartet blanding, samtidig med at prøvens levedygtighed bevares og resulterer i ensartede data på hele pladen.
    Enkel at bruge
    Instrumentdesignet og softwaren er udviklet med kundens brugervenlighed i tankerne. De Attune™ auto sampler har væskeflasker med sensorer, der informerer brugeren, når væskerne skal udskiftes. Autosamplerens indikatorlys ’og advarselssystemer er designet til at sikre, at en bruger, der er gået væk fra systemet, nemt kan se systemets status til enhver tid.
    Opsætning af et eksperiment med Attune™ cytometrisk software er enkel. Ved hjælp af en virtuel pladelayoutvisning kan brugere oprette kompensationsbrønde, definere instrumentindstillinger og identificere prøver. Softwaren gør det også muligt at definere flere eksperimenter på en enkelt plade. Den intuitive software tillader hurtig indlæring og dataanalyse. For eksempel tillader en varmekortvisning hurtig screening og bekræftelse af prøver, mens instrumentet indsamler data.
    Softwaren er gratis og kan downloades online på www.thermofisher.com/attune. Flere brugere kan få adgang til softwaren. Der kræves ingen licensgebyrer eller dongler.
    Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Stuetemperatur
    Inkluderer Attune™ auto sampler, Attune™ auto sampler tilbehørssæt
    Mængde 1 hver
    Til brug med (udstyr) Attune akustisk fokuseringscytometer
    Produkttype Attune™ Acoustic Focusing Cytometer Auto Sampler