Få mere at vide
Isofield™ Atto 230 Cleanroom bestrålet Tie-On ansigtsmaske med anti-dug visir - Grade A/B kompatibel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30178870
Skift visning
Størrelse:
Brede
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
30178870 Brede Pakke med 200
1 options
Artikelnummer. 30178870 Leverandør Isofield™ Leverandørnr. 60521
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Gammabestrålet visir-ansigtsmaske med lange bånd ført gennem visiret for at sikre en tæt pasform til brugeren. De Atto er lavet af lavfnugende renrumskvalitetsmateriale. De Atto har fremragende bakterie- og partikelfiltreringseffektivitet, med en anti-ridse og anti-dug visir.
  • Bestrålet tie-on cleanroom ansigtsmaske med anti-dug visir
  • 3-lags non-woven konfiguration
  • Topbånd med gevind for at sikre sikker pasform til ansigtet
  • Antidugbelagt visir
  • Meget effektiv bakterie- og partikelfiltrering
  • Partikeludskillelse (Helmke Tromle) Kategori I
  • Individuelt pakkede poser trykt med IPA-resistent blæk for at bevare sporbarheden
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Hvid
Fastgørelsestype Slips
Materiale Polyethylen, polypropylen
Størrelse Brede
Sterilitet Steril
Stil Plisseret