Få mere at vide
3M™ Attest™ Fordampede hydrogenperoxid tri-metriske kemiske indikatorstrimler
Artikelnummer. 17741679
Skift visning
Mængde:
25 strimler/pose, 4 poser/cs.
Artikelnummer. Mængde
17741679 25 strimler/pose, 4 poser/cs.
1 options
Artikelnummer. 17741679 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100227991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    960.51 DKK
    727.08 DKK / Pakke med 250
    Spare 233.43 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kontroller, at de angivne værdier for eksponeringstid, temperatur og mængde af fordampet brintoverilte er opnået i en emballage eller indeslutningsanordning og/eller på et specifikt sted i lasten eller det tomme kammer.
Ved eksponering for fordampet hydrogenperoxid ændres farven på den coatede indikatorstrimmel gradvist fra blå til pink. Progressionen af farveændringen langs strimlen er synlig gennem et vindue med markeret 'REJECT' og 'ACCEPTER' zoner.
  • Den første FDA godkendte CI for VH2O2-sterilisering, kategoriseret af FDA som en multivariabel CI til kemisk dampsterilisering, der uafhængigt overvåger de tre kritiske variabler tid, temperatur og VH2O2-koncentration
  • Detekterer nøjagtigt mislykkede VH2O2-steriliseringscyklusser
  • Ændrer ikke farve før sterilisering under omgivende lys
  • Konsekvent blå-til-pink farveændring for alle 3M™ kemiske indikatorer for fordampet hydrogenperoxid
  • Proprietær beskyttende film forhindrer blækudtværing på kirurgiske instrumenter
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA VH2O2-sterilisering
Til brug med (udstyr) Indpakkede bakker, stive beholdere, steriliseringsposer, pakker
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 5.1 cm
Model- 1348
Produkttype Indikatorstrimmel
Mængde 25 strimler/pose, 4 poser/cs.