Få mere at vide
WTW™ Tilbehør omrører til WTW™ Iltsonde
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10099260
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Iltsonde
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
10099260 Iltsonde Hver
1 options
Artikelnummer. 10099260 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 203824
På lager
Tekniske data
Type Tilbehørsomrører
Til brug med (applikation) Giver et konstant, defineret flow af sensoren i forbindelse med Oxi-Stirrer 300/magnetisk omrører
Til brug med (udstyr) Iltsonde