Få mere at vide
Heidolph™ Vedhæftning til flasker
Artikelnummer. 11711649 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Holder:
0,5 L flasker
1 L flasker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder unitSize
11711649 1 L flasker Pakke med 4
11721649 0,5 L flasker Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11711649 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5492600000
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Reax 20/4, 20/8 og 20/12 shakere
Tillader brug af (4) 0,5 eller 1 L flasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 1 L flasker
Til brug med (udstyr) Reax 20/4, 20/8 og 20/12
Antal stillinger 4
Emballagemængde 4 Pk.