Få mere at vide
Heidolph™ Fastgørelse til reagensglas
Artikelnummer. 10049130 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Holder:
Reagensglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
10049130 Reagensglas Hver
1 options
Artikelnummer. 10049130 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5490100000
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Til brug med Reax top og Reax kontrol
Til op til 10 reagensglas med udvendig diameter på 10 mm og længde op til 60 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder Reagensglas
Rørstørrelse 10 mm dia. x 60 mm L
Til brug med (udstyr) Op til 10 reagensglas med 10 mm diameter op til 60 mm længde
Antal stillinger 10