Få mere at vide
Scientific Industries Fastgørbar 2nd Tier platform
Artikelnummer. 17251762 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Antal stillinger:
1
Artikelnummer. Antal stillinger
17251762 1
1 options
Artikelnummer. 17251762 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. 83041265
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Fastgørbar 2nd Tier Platform fordobler din rystekapacitet og er let fastgjort og sikret uden brug af værktøj. Til brug på Mini-300 Orbital-Genies eller enhver Genie Temp-Shaker-modell med klæbende måtteplatform eller kolbeklemmeplatform.
  • Fastgørbar 2nd Tier Platform fordobler din rystekapacitet
  • Nem at montere og fastgøre uden brug af værktøj
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Fartøjs platform
Vægt (metrisk) 1.81 kg
Til brug med (udstyr) Mini-300 Orbital-Genies/Enhver Genie Temp-Shaker-modeller med klæbende måtteplatform/kolbeklemmeplatform
Antal stillinger 1
Garanti og servicetilbud 30 dage