Få mere at vide
Novus Biologicals™ ATRX 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18606190 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
18606190 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18606190 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00000546T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Cancer, Checkpoint signaling, DNA Repair
Mål ATRX
Synonym alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked, alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 (S. cerevisiae)homolog), alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 homolog, S.cerevisiae), ATP-dependent helicase ATRX, ATR2, DNA dependent ATPase and helicase, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, helicase 2, X-linked, Juberg-Marsidi syndrome, MGC2094, MRXHF1, RAD54 homolog, RAD54L, SFM1, SHS, transcriptional regulator ATRX, XH2RAD54, X-linked helicase II, X-linked nuclear protein, XNPZNF-HX, Zinc finger helicase, Znf-HX
Gen symbol ATRX