Få mere at vide
Atropin, TRC
Artikelnummer. 30041130
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041130 5 g
30041260 1 g
30040851 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041130 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7946305G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-55-8
Molekylær formel C17 H23 N O3
Molekylvægt (g/mol) 289.37
Synonym 1αH,5αH-Tropan-3α-ol (±)-tropate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, endo-, (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl α-(hydroxymethyl)benzeneacetate, (±)-Atropine, (±)-Hyoscyamine, Atropin, Atropine, Atropinum sulphuricum, DL-Hyoscyamine, Tropine (±)-tropate, Tropine tropate, dl-Hyoscyamine, dl-Tropyl tropate
IUPAC navn [(1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oktan-3-yl] (2R)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat
SMIL CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atropine
Analyt- eller komponentnavne Atropine
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-/m0/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 5 g
Formel vægt 289.1678
Procent renhed >95%