Få mere at vide
Atropinsulfatmonohydrat, TRC
Artikelnummer. 30011704
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011704 25 g
30005121 5 g
18041410 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30011704 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA79462525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5908-99-6
Molekylær formel 2C17H23NO3.H2O4S.H2O
Molekylvægt (g/mol) 694.83
Synonym Atropine Sulphate, Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester sulfate, hydrate (2:1:1), 1αH,5αH-Tropan-3α-ol, (±)-tropate (ester), sulfate (2:1), hemihydrate (8CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)- (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, sulfate (2:1) (salt), monohydrate (9CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester endo-(±)-, sulfate (2:1) (salt), monohydrate, Atropine sulfate hydrate, Atropine sulfate monohydrate
IUPAC navn [(1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oktan-3-yl] (2R)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat; svovlsyre; Hydrate
SMIL O.CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3.CN4[C@@H]5CC[C@H]4C[C@H](C5)OC(=O)[C@@H](CO)c6ccccc6.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atropine sulfate hydrate
Analyt- eller komponentnavne Atropine sulfate hydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/2C17H23NO3.H2O4S.H2O/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4;/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/t2*13-,14+,15+,16-;;/m00../s1
Løsningstype Fedt
Industry Type Farmaceutisk
Mængde 25 g
Formel vægt 694.3135