Få mere at vide
Atropine sulfate monohydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418286
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16418286 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16418286 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0394
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Atropine (Tropine tropate) sulfate monohydrate is a broad-spectrum and competitive muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) antagonist with anti-myopia effect.
Atropine (Tropine tropate) sulfate monohydrate is a broad-spectrum and competitive muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) antagonist with anti-myopia effect.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atropine sulfate monohydrate
Fysisk form Powder
CAS 5908-99-6
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H23NO3.1/2H2O4S.1/2H2O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Tropine tropate sulfate monohydrateDL-Hyoscyamine sulfate monohydrate
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (143.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (95.93 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=[S](O)(O)=O.O=C(C(C1=CC=CC=C1)CO)O[C@H]2C[C@@H](CC3)N(C)[C@@H]3C2.[1/2].O.[1/2]
Molekylvægt (g/mol) 347.43
Formel vægt 347.43
Procent renhed 98.0%