Få mere at vide
Atropinsulfatmonohydrat, 97+%
Artikelnummer. 11483933
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483933 50 g 50g
11473933 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11483933 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10236.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5908-99-6 | C17H27NO8S | 405,462 g/mol
Antagonist ved muskarine receptorer; også en bronkodilatator. Det bruges også i præanæstetisk medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Antagonist ved muskarine receptorer; også en bronkodilatator. Det bruges også i præanæstetisk medicin.
Opløselighed Opløseligt i vand (2500 mg/ml) ved 4 C, ethanol (200
mg/ml) ved 4 C, °Glycerol (400 mg/ml) °og methanol.
Bemærkninger
Lysfølsom Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5908-99-6
Molekylær formel C17H27NO8S
Molekylvægt (g/mol) 405.462
MDL nummer MFCD00074815
InChI nøgle PVGPXGKNDGTPTD-IJTOKZDFSA-N
Synonym atropine sulfate hydrate, atropine sulfate monohydrate, 1r,3s,5s-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate; methane; sulfuric acid
PubChem CID 23624044
IUPAC navn [(1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl]-3-hydroxy-2-phenylpropanoat;svovlsyre;hydrat
SMIL CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C3=CC=CC=C3.O.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atropine sulfate monohydrate
Smeltepunkt 187 °C til 192 °C
Mængde 50 g
FN nummer UN1544
Beilstein 6109275
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,875
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (2500 mg/ml) ved 4 °C, ethanol (200 mg/ml) ved 4 °C, glycerol (400 mg/ml) og methanol.
Formel vægt 694,84 (676,82 Vandfri)
Procent renhed ≥98%