Få mere at vide
Atropinsulfatmonohydrat, 97+%
Artikelnummer. 10743041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10743041 25 g Glasflaske 25g
10328270 10 g Glasflaske 10g
10464525 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10743041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 226680250
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Atropinsulfatmonohydrat, CAS # 5908-99-6, er en muskarinreceptorantagonist. | CAS: 5908-99-6 | H2SO4·H2O | 694,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Atropin er en kompetitiv og reversibel antagonist af muskarine acetylcholin-receptorer på både centrale og perifere neuroner
  • Atropin blev oprindeligt isoleret fra belladonna-planten Atropa belladonna, men findes også i andre Solanaceae-planter
  • Atropin er et lægemiddel, der kan bruges til at sænke hjertefrekvensen, reducere spytsekretioner og behandle forgiftning forårsaget af kolinerge eller muskarine stoffer
Applikationer
  • Det bruges til at blokere aktivering af muskarine receptorer i laboratoriemus
  • Det kan bruges i laboratoriemiljøer til at reducere orale og luftvejssekretioner hos forskningsdyr
  • Atropin er blevet brugt til at studere puls- og blodtryksvariationer hos svin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5908-99-6
Molekylær formel H2SO4·H2O
Molekylvægt (g/mol) 694.85
MDL nummer MFCD00074815
InChI nøgle PVGPXGKNDGTPTD-IJTOKZDFSA-N
Synonym atropine sulfate hydrate, atropine sulfate monohydrate, 1r,3s,5s-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate; methane; sulfuric acid
PubChem CID 23624044
IUPAC navn [(1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl]-3-hydroxy-2-phenylpropanoat;svovlsyre;hydrat
SMIL CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C3=CC=CC=C3.O.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atropine sulfate monohydrate
Surhed Bestå test
Smeltepunkt >187,0 °C
Farve Hvid
Antændelsesrest 0,2% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97 + %
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 21, 27
Merck Index 15, 866
Specifik rotation −0.60
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i kogende alkohol og glycerol, let opløselig i kloroform, praktisk talt uopløselig i ether
Formel vægt 694.85
Procent renhed 97+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Atropine sulfate monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.