Få mere at vide
Atropin, LoGiCal
Artikelnummer. 30458737
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458737 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458737 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0289.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atropine
CAS 51-55-8
Analyt- eller komponentnavne Atropine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H23 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Atropine, Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)- (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, 1alphaH,5alphaH-Tropan-3alpha-ol (+/-)-tropate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, endo-, (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl alpha-(hydroxymethyl)benzeneacetate, (+/-)-Atropine, (+/-)-Hyoscyamine, Atropin, Atropinum sulphuricum, DL-Hyoscyamine, Tropine (+/-)-tropate, Tropine tropate, dl-Hyoscyamine, dl-Tropyl tropate
InChI formel InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-/m0/s1
Løsningstype Fedt
SMIL CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3
IUPAC navn [(1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oktan-3-yl] (2R)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 289.37
Mængde 10 mg
Formel vægt 289,1678 g/mol