Få mere at vide
Atropin, Lipomed
Product Code. 30460863
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mg
Product Code. Mængde
30460863 100 mg
1 options
Product Code. 30460863 Supplier Lipomed Supplier No. LPMATR874FB100
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Atropin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Atropine
CAS 51-55-8
Analyt- eller komponentnavne Atropine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H23 N O3
Synonym Atropine, Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)- (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl ester, 1 alphaH,5 alphaH-Tropan-3 alpha-ol (+/-)-tropate (ester) (8 CI), Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl ester, endo-, (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl alpha-(hydroxymethyl)benzeneacetate, (+/-)-Atropine, (+/-)-Hyoscyamine, Atropin, Atropinum sulphuricum, DL-Hyoscyamine, Tropine (+/-)-tropate, Tropine tropate, dl-Hyoscyamine, dl-Tropyl tropate
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CN1[C@@H]2 CC[C@H]1 C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3
IUPAC navn [(1 S,5 R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oktan-3-yl] (2 R)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 289.37
Mængde 100 mg
Formel vægt 289,1678 g/mol