Få mere at vide
Atropine-d5, TRC
Artikelnummer. 30342282
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30342282 25 mg -
30339040 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30342282 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA79462725MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atropine-d5
CAS 2124269-77-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17H18D5NO3
Mængde 25 mg
Synonym alpha-(Hydroxymethyl)benzeneacetic Acid-d5 (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1] oct-3-yl Ester, Atropisol-d5, Atropt-d5, Atropin-d5, (+/-)-Hyoscyamine-d5, Tropine-d5 (+/-)-Tropate, dl-Hyoscyamine-d5, dl-Tropyl Tropate-d5
InChI formel InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16?/i2D,3D,4D,5D,6D
SMIL CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@H](OC(C(CO)C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=O)C2
IUPAC navn (1R,3r,5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 3-hydroxy-2-(phenyl-d5)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 294.4
Formel vægt 294.2
Procent renhed >95