Få mere at vide
Atropin, 1 mg/ml i acetonitril, Lipomed
Artikelnummer. 30461142
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30461142 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461142 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMATR874FB1LA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Atropin, 1 mg/ml i acetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atropine
CAS 51-55-8
Analyt- eller komponentnavne Atropine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H23 N O3
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Atropine, Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)- (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl ester, 1 alphaH,5 alphaH-Tropan-3 alpha-ol (+/-)-tropate (ester) (8 CI), Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl ester, endo-, (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl alpha-(hydroxymethyl)benzeneacetate, (+/-)-Atropine, (+/-)-Hyoscyamine, Atropin, Atropinum sulphuricum, DL-Hyoscyamine, Tropine (+/-)-tropate, Tropine tropate, dl-Hyoscyamine, dl-Tropyl tropate
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CN1[C@@H]2 CC[C@H]1 C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3
IUPAC navn [(1 S,5 R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oktan-3-yl] (2 R)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 289.37
Mængde 1 ml
Formel vægt 289,1678 g/mol