Få mere at vide
Atropin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317556
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317556 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317556 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10333500AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atropine
CAS 51-55-8
Analyt- eller komponentnavne Atropine
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C17 H23 N O3
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Atropine, Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)- (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, 1alphaH,5alphaH-Tropan-3alpha-ol (+/-)-tropate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, endo-, (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl alpha-(hydroxymethyl)benzeneacetate, (+/-)-Atropine, (+/-)-Hyoscyamine, Atropin, Atropinum sulphuricum, DL-Hyoscyamine, Tropine (+/-)-tropate, Tropine tropate, dl-Hyoscyamine, dl-Tropyl tropate
InChI formel InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-/m0/s1
SMIL CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3
IUPAC navn [(1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oktan-3-yl] (2R)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 289.37
Mængde 1 ml
Formel vægt 289,1678 g/mol