Få mere at vide
Atropsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17993706
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17993706 100 mg
17952696 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17993706 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0289.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Atropsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atropic Acid
CAS 492-38-6
Analyt- eller komponentnavne Atropic Acid
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C9 H8 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ipratropium Bromide Imp. D (EP), 2-Phenylpropenoic Acid, Atropic Acid, Ipratropium Bromide Impurity D, Ipratropium Impurity D
InChI formel InChI=1S/C9H8O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2,(H,10,11)
SMIL OC(=O)C(=C)c1ccccc1
IUPAC navn 2-phenylprop-2-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 148.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 148,0524 g/mol