Få mere at vide
Invitrogen™ Atrial Natriuretic Peptide (ANP) Konkurrencedygtig ELISA Kit
Beskrivelse
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) konkurrencedygtig ELISA kvantificerer ANP i humant plasma, urin eller cellekulturmedium.
Metodens princip
Atrial Natriuretic Peptide (ANP) konkurrencedygtig ELISA kit, der kun bruges til forskning, er designet til kvantitativt at måle ANP til stede i plasma-, urin- og vævskulturmedieprøver. Dette kit anbefales ikke til serum- eller plasmaprøver uden ekstraktion. En ANP-standard leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade belagt med et antistof for at fange kaninantistoffer. Et ANP-peroxidase-konjugat tilsættes standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et antistof til ANP til hver brønd. Efter 1 times inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne ANP-peroxidasekonjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 0,741 til 180 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.25 ng/mL |
| Oversigt | Atrial Natriuretic Peptide (ANP) Konkurrencedygtig ELISA Kit |
| Assay | Multiplex assay på Luminex Platform |
| Konjugeret | HRP |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produkttype | ELISA |
| Protein familie | Peptidhormon |
| Prøvetype | Plasma, Supernatant, Urin |
| Tilstrækkelig til | 96 assays |
| Vis mere |