Få mere at vide
MedChemExpress Atrial Natriuretic Peptide (ANP) (1-28), rat
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 97.72% |
| CAS | 88898-17-3 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 3062.41 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Synonym | Atrial natriuretic factor (1-28) (rat) |