Få mere at vide
Atrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atrazine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14) |
| Formel vægt | 215.0938 |