Få mere at vide
Atrazine Mercapturate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atrazine-mercapturate |
| Analyt- eller komponentnavne | Atrazine-mercapturate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N6O3S/c1-5-14-11-17-12(15-7(2)3)19-13(18-11)23-6-9(10(21)22)16-8(4)20/h7,9H,5-6H2,1-4H3,(H,16,20)(H,21,22)(H2,14,15,17,18,19)/t9-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 342.1474 |