missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Atrazine-hydroxydesethyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-2-hydroxy-6-(isopropylamino)-1,3,5-triazine |
| CAS | 19988-24-0 |
| Molekylær formel | C6 H11 N5 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | s-Triazin-2-ol, 4-amino-6-(isopropylamino)- (8CI), 4-Amino-6-[(1-methylethyl)amino]-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Hydroxy-4-amino-6-(isopropylamino)-s-triazine, 2-Hydroxydesethylatrazine, 4-Amino-2-hydroxy-6-(isopropylamino)-1,3,5-triazine, Atrazine-hydroxydesethyl, GS 17794, Isopropylammeline, N-Isopropylammeline |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N5O/c1-3(2)8-5-9-4(7)10-6(12)11-5/h3H,1-2H3,(H4,7,8,9,10,11,12) |
| SMIL | CC(C)Nc1nc(N)nc(O)n1 |
| IUPAC navn | 4-amino-6-(propan-2-ylamino)-1,3,5-triazin-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.18 |
| Formel vægt | 169.0964 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?