Få mere at vide
Atrazin Desisopropyl 100 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atrazine-desisopropyl |
| CAS | 1007-28-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Atrazine-desisopropyl |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C5 H8 Cl N5 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 6-Chloro-N-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8ClN5/c1-2-8-5-10-3(6)9-4(7)11-5/h2H2,1H3,(H3,7,8,9,10,11) |
| SMIL | CCNc1nc(N)nc(Cl)n1 |
| Vis mere |