Få mere at vide
Atrazine-desethyl-desisopropyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315265
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315265 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315265 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10331500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atrazine-desethyl-desisopropyl
CAS 3397-62-4
Analyt- eller komponentnavne Atrazine-desethyl-desisopropyl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C3 H4 Cl N5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C3H4ClN5/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H4,5,6,7,8,9)
SMIL Nc1nc(N)nc(Cl)n1
IUPAC navn 6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 145.55
Mængde 1 ml
Formel vægt 145.0155 g/mol