Få mere at vide
Atrazine-desethyl-desisopropyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atrazine-desethyl-desisopropyl |
| CAS | 3397-62-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Atrazine-desethyl-desisopropyl |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C3 H4 Cl N5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4ClN5/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H4,5,6,7,8,9) |
| SMIL | Nc1nc(N)nc(Cl)n1 |
| IUPAC navn | 6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Vis mere |