Få mere at vide
Atrazin, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16554194 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16554194 25 g
16544194 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16554194 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161680250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1912-24-9 | C8H14ClN5 | 215.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1912-24-9
Molekylær formel C8H14ClN5
Molekylvægt (g/mol) 215.69
MDL nummer MFCD00041810
InChI nøgle MXWJVTOOROXGIU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 6-chlor-N2-ethyl-N4-(propan-2-yl)-1,3,5-triazin-2,4-diamin
SMIL CCNC1=NC(Cl)=NC(NC(C)C)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atrazine
Analyseprocentområde 95+%
Smeltepunkt 175.0°C
Merck Index 15, 862
Opløselighed Soluble in ether, chloroform and methanol, Very soluble in dimethyl sulfoxide, Insoluble in water
Mængde 25 g
Formel vægt 215.69