Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atrazine |
| Analyseprocentområde | 95+% |
| Smeltepunkt | 175.0°C |
| Merck Index | 15, 862 |
| Opløselighed | Soluble in ether, chloroform and methanol, Very soluble in dimethyl sulfoxide, Insoluble in water |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 215.69 |
Sikkerhed og håndtering
- Atrazine
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Atrazine