Få mere at vide
Atrazine 200 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atrazine |
| CAS | 1912-24-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Atrazine |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C8 H14 Cl N5 |
| Koncentration | 200 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N2-ethyl-N4-(1-methylethyl)-, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-ethyl-N'-(1-methylethyl)- (9CI), s-Triazine, 2-chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)- (8CI), 6-Chloro-N2-ethyl-N4-(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 1-Chloro-3-ethylamino-5-isopropylamino-2,4,6-triazine, 2-Chloro-4-(ethylamino)-6-(2-propylamino)-s-triazine, 2-Chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)-s-triazine, 2-Chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)triazine, 2-Chloro-4-ethylamineisopropylamine-s-triazine, 2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine, 2-Ethylamino-4-isopropylamino-6-chloro-1,3,5-triazine, 2-Ethylamino-4-isopropylamino-6-chloro-s-triazine, 6-Chloro-4-(ethylamino)-2-(isopropylamino)-s-triazine, 6-Chloro-N-Ethyl-N'-(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, A 361, AAtrex, AAtrex 4L, AAtrex Nine-O, ATZ, Aatrax, Aatrex 4LC, Aatrex L, Akticon, Aktikon, Aktikon PK, Aktinit A, Aktinit PK, Argezin, Atradex, Atragranz, Atranex, Atranex 80WP, Atraphyt, Atrasan, Atrataf, Atrazerba FL, Atrazin, Atrazine, Azoprim, Azoprim 50, CET, Chromozin, Cyazin, Farmozine, G 30027, Gesamprim, Gesaprim, Gesaprim 50, Gesaprim 500, Gesaprim L, Herbatoxol, Hungazin, Hungazin PK, NSC 163046, Nortox 500SC, Nu-Trazine, Oleogesaprim, Oleogesaprim 200, Primatol A, Primoleo, Radazin, Radazin T, Triazine A 1294, Wonuk, Zealin L, Zeapos, Zeazin, Zeazine, Zeopos |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14) |
| SMIL | CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1 |
| Vis mere |