missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Atraton, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atraton |
| CAS | 1610-17-9 |
| Molekylær formel | C9 H17 N5 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-ethyl-6-methoxy-N'-(1-methylethyl)- (9CI), s-Triazine, 2-(ethylamino)-4-(isopropylamino)-6-methoxy- (6CI,8CI), N2-Ethyl-6-methoxy-N4-(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Ethylamino-4-isopropylamino-6-methoxy-s-triazine, 2-Methoxy-4-ethylamino-6-isopropylamino-s-triazine, 2-Methoxy-4-isopropylamino-6-ethylamino-1,3,5-triazine, 2-Methoxy-4-isopropylamino-6-ethylamino-s-triazine, 4-Ethylamino-6-isopropylamino-2-methoxy-s-triazine, 6-Ethylamino-4-isopropylamino-2-methoxy-1,3,5-triazine, Atraton, Atratone, G 32293, Gesatamin, NSC 163045 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17N5O/c1-5-10-7-12-8(11-6(2)3)14-9(13-7)15-4/h6H,5H2,1-4H3,(H2,10,11,12,13,14) |
| SMIL | CCNc1nc(NC(C)C)nc(OC)n1 |
| IUPAC navn | 4-N-ethyl-6-methoxy-2-N-propan-2-yl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.26 |
| Formel vægt | 211.1433 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?