Få mere at vide
Atrasentan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atrasentan |
| CAS | 173937-91-2 |
| Molekylær formel | C29H38N2O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Altrasentan, (2R,3R,4S)-4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-[2-(dibutylamino)-2-oxoethyl]-2-(4-methoxyphenyl)pyrrolidine-3-carboxylic Acid, (2R,3R,4S)-4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-[2-(dibutylamino)-2-oxoethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-3-pyrrolidinecarboxylic Acid, (+)-A 127722, A 147627, ABT 627 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H38N2O6/c1-4-6-14-30(15-7-5-2)26(32)18-31-17-23(21-10-13-24-25(16-21)37-19-36-24)27(29(33)34)28(31)20-8-11-22(35-3)12-9-20/h8-13,16,23,27-28H,4-7,14-15,17-19H2,1-3H3,(H,33,34)/t23-,27-,28+/m1/s1 |
| SMIL | CCCCN(CCCC)C(=O)CN1CC(C(C1c2ccc(OC)cc2)C(=O)O)c3ccc4OCOc4c3 |
| IUPAC navn | (2R,3R,4S)-4-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-[2-(dibutylamino)-2-oxoethyl]-2-(4-methoxyphenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 510.62 |