missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Atracurium Besylate (cis-Quaternary Alcohol), TRC

Artikelnummer. 30333484
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333484 10 mg
30344069 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA79442010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Atracurium Besylate (cis-Quaternary Alcohol)
CAS 1100676-16-1
Molekylær formel C29 H42 N O7 . C6 H5 O3 S
Mængde 10 mg
Synonym Isoquinolinium, 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-2-[3-[(5-hydroxypentyl)oxy]-3-oxopropyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-, (1R,2R)-, benzenesulfonate (1:1)
InChI formel InChI=1S/C29H42NO7.C6H6O3S/c1-30(14-12-29(32)37-16-8-6-7-15-31)13-11-22-19-27(35-4)28(36-5)20-23(22)24(30)17-21-9-10-25(33-2)26(18-21)34-3;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h9-10,18-20,24,31H,6-8,11-17H2,1-5H3;1-5H,(H,7,8,9)/q+1;/p-1/t24-,30-;/m1./s1
SMIL COc1ccc(C[C@@H]2c3cc(OC)c(OC)cc3CC[N@+]2(C)CCC(=O)OCCCCCO)cc1OC.[O-]S(=O)(=O)c4ccccc4
IUPAC navn benzenesulfonate;5-hydroxypentyl 3-[(1R,2R)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-ium-2-yl]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 673.813
Formel vægt 673.292
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.