Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Atracuriumbesylat, 96%
Artikelnummer. 15668735 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15668735 1 g 1g
15678735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15668735 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461470010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 64228-81-5 | C53H72N2O12·2C6H5O3S | 1243,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64228-81-5
Molekylær formel C53H72N2O12·2C6H5O3S
Molekylvægt (g/mol) 1243.49
InChI nøgle XXZSQOVSEBAPGS-UHFFFAOYSA-L
Synonym atracurium besylate, atracurium besilate, tracrium, atracurii besilas, besilate d'atracurium, besilato de atracurio, tracrium preservative free, atracurii besilas inn-latin, bw 33a
PubChem CID 47320
ChEBI CHEBI:2915
IUPAC navn benzensulfonat; 5-[3-[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-ium-2-yl]propanoyloxy]pentyl 3-[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-ium-2-yl]propanoat
SMIL C[N+]1(CCC2=CC(=C(C=C2C1CC3=CC(=C(C=C3)OC)OC)OC)OC)CCC(=O)OCCCCCOC(=O)CC[N+]4(CCC5=CC(=C(C=C5C4CC6=CC(=C(C=C6)OC)OC)OC)OC)C.C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-].C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atracurium besylate
Smeltepunkt 90.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (mix of isomers) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 1243.49
Procent renhed 96%