Få mere at vide
Atracurium Besilate, LoGiCal
Artikelnummer. 30462252
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462252 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462252 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0858.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atracurium besilate
CAS 64228-81-5
Analyt- eller komponentnavne Atracurium besilate
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C53 H72 N2 O12 . 2 C6 H5 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Atracurium besilate, 2,2'-[pentane-1,5-diylbis[oxy(3-oxopropane-1,3-diyl)]]bis[1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinium] dibenzenesulfonate, Isoquinolinium, 2,2'-[1,5-pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, benzenesulfonate (1:2)Isoquinolinium, 2,2'-[1,5-pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, dibenzenesulfonate (9CI), Atracurium besilate, Atracurium besylate, Atracurium dibesilate, Atracurium dibesylate, BW 33A, Tracrium, Tracur, Wellcome 33A74
InChI formel InChI=1S/C53H72N2O12.2C6H6O3S/c1-54(22-18-38-32-48(62-7)50(64-9)34-40(38)42(54)28-36-14-16-44(58-3)46(30-36)60-5)24-20-52(56)66-26-12-11-13-27-67-53(57)21-25-55(2)23-19-39-33-49(63-8)51(65-10)35-41(39)43(55)29-37-15-17-45(59-4)47(31-37)61-6;2*7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h14-17,30-35,42-43H,11-13,18-29H2,1-10H3;2*1-5H,(H,7,8,9)/q+2;;/p-2
Løsningstype Fedt
SMIL COc1ccc(CC2c3cc(OC)c(OC)cc3CC[N+]2(C)CCC(=O)OCCCCCOC(=O)CC[N+]4(C)CCc5cc(OC)c(OC)cc5C4Cc6ccc(OC)c(OC)c6)cc1OC.[O-]S(=O)(=O)c7ccccc7.[O-]S(=O)(=O)c8ccccc8
IUPAC navn benzensulfonat; 5-[3-[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-ium-2-yl]propanoyloxy]pentyl 3-[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-ium-2-yl]propanoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 1243.48
Mængde 10 mg
Formel vægt 1242,5004 g/mol