missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Atractyloside Dipotassium, TRC

Artikelnummer. 30344574
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344574 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344574 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA79458810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Atractyloside Dipotassium
CAS 102130-43-8
Molekylær formel C30 H46 O16 S2 . 2K
Mængde 10 mg
Synonym (2beta,15alpha)-15-Hydroxy-2-[[2-O-(3-methyl-1-oxobutyl)-3,4-di-O-sulfo-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-19-norkaur-16-en-18-oic Acid Dipotassium
InChI formel InChI=1S/C30H46O16S2.2K/c1-14(2)9-22(32)44-25-24(46-48(39,40)41)23(45-47(36,37)38)20(13-31)43-28(25)42-17-10-18(27(34)35)19-7-8-30-11-16(15(3)26(30)33)5-6-21(30)29(19,4)12-17;;/h14,16-21,23-26,28,31,33H,3,5-13H2,1-2,4H3,(H,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41);;/q;2*+1/p-2/t16-,17-,18-,19-,20?,21+,23-,24?,25?,26+,28-,29-,30-;;/m1../s1
SMIL CC(C)CC(=O)OC1[C@H](O[C@@H]2C[C@H]([C@H]3CC[C@@]45C[C@@H](CC[C@H]4[C@]3(C)C2)C(=C)[C@@H]5O)C(=O)O)OC(CO)[C@@H](OS(=O)(=O)O[K])C1OS(=O)(=O)O[K]
IUPAC navn [(2R,5R)-2-[[(1R,4R,5R,7R,9R,10S,13R,15S)-5-carboxy-15-hydroxy-9-methyl-14-methylidene-7-tetracyclo[11.2.1.01,10.04,9]hexadecanyl]oxy]-6-(hydroxymethyl)-3-(3-methylbutanoyloxy)-5-potassiooxysulfonyloxyoxan-4-yl]oxysulfonyloxypotassium
Molekylvægt (g/mol) 802.987
Formel vægt 802.134
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.