Få mere at vide
Atractyloside A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atractyloside A |
| CAS | 126054-77-1 |
| Molekylær formel | C21 H36 O10 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | [1S-(1α,3aβ,4α,7β,8aα)]-7-[1-(β-D-Glucopyranosyloxy)-1-methylethyl]octahydro-1,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-2(1H)-azulenone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O10/c1-19(2,31-18-17(27)16(26)15(25)13(8-22)30-18)10-4-5-21(29,9-23)12-7-14(24)20(3,28)11(12)6-10/h10-13,15-18,22-23,25-29H,4-9H2,1-3H3/t10-,11-,12+,13-,15-,16+,17-,18+,20+,21+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]1(O)[C@@H]2C[C@H](C(C)(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C)CC[C@@](CO)(O)[C@H]2CC1=O |
| IUPAC navn | (3S,3aR,5R,8R,8aS)-3,8-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-3-methyl-5-[1-methyl-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-ethyl]-3a,4,5,6,7,8a-hexahydro-1H-azulen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 448.5 |
| Formel vægt | 448.2308 |