missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Atractylodin, MedChemExpress
Beskrivelse
Atractylodin (Atractydin) is an active component of the essential oil contained in the rhizomes of Atractylodes lancea and A. chinensis. Atractylodin is natural insecticide and is active against Tribolium castaneum.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atractylodin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 55290-63-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H10O |
| Synonym | Atractydin |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 6 mg/mL (32.93 mM) |
| SMIL | C/C=C/C#CC#C/C=C/C1=CC=CO1 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?