Få mere at vide
Atractyligenin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atractyligenin |
| CAS | 10391-47-6 |
| Molekylær formel | C19H28O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2beta,15alpha-Dihydroxy-19-norkaur-16-en-18-oic Acid, (2beta,4alpha,15alpha)-2,15-Dihydroxy-19-norkaur-16-en-18-oic Acid, 1H-2,10a-Ethanophenanthrene, 19-norkaur-16-en-18-oic Acid deriv., (4alpha)-2beta,15alpha-Dihydroxy-19-norkaur-16-en-18-oic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O4/c1-10-11-3-4-15-18(2)9-12(20)7-13(17(22)23)14(18)5-6-19(15,8-11)16(10)21/h11-16,20-21H,1,3-9H2,2H3,(H,22,23)/t11-,12-,13-,14-,15+,16+,18-,19-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@]12C[C@H](O)C[C@H]([C@H]1CC[C@@]34C[C@@H](CC[C@@H]23)C(=C)[C@@H]4O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (1R,4R,5R,7R,9R,10S,13R,15S)-7,15-dihydroxy-9-methyl-14-methylidenetetracyclo[11.2.1.01,10.04,9]hexadecane-5-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.42 |
| Formel vægt | 320.1988 |