Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ATPgammaS tetralithium salt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18094552
:
10mg
Artikelnummer. 18094552
Brand: Tocris Bioscience™ 4080/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Non-selective P2 agonist; analog of ATP (Cat. No. 3245)
ATPγS tetralithium salt is a P2 purinergic receptor agonist. Nonhydrolyzable analog of ATP (Cat. No. 3245).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 mg
Produkttype ATPγS tetralithium salt
Renhed >90%
Molekylvægt (g/mol) 546.98
Product is intended for laboratory research use only