Få mere at vide
Atpenin A5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Atpenin A5 |
| CAS | 119509-24-9 |
| Molekylær formel | C15H21Cl2NO5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-[(2S,4S,5R)-5,6-Dichloro-2,4-dimethyl-1-oxohexyl]-4-hydroxy-5,6-dimethoxy-2(1H)-pyridinone, Antibiotic FO 125A5, Atpenin A 5, FO 125A5, [2S-(2R*,4R*,5S*)]-3-(5,6-Dichloro-2,4-dimethyl-1-oxohexyl)-4-hydroxy-5,6-dimethoxy-2(1H)-pyridinone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21Cl2NO5/c1-7(9(17)6-16)5-8(2)11(19)10-12(20)13(22-3)15(23-4)18-14(10)21/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,18,20,21)/t7-,8-,9-/m0/s1 |
| SMIL | COc1nc(O)c(C(=O)[C@@H](C)C[C@H](C)[C@@H](Cl)CCl)c(O)c1OC |
| IUPAC navn | 3-[(2S,4S,5R)-5,6-dichloro-2,4-dimethylhexanoyl]-4-hydroxy-5,6-dimethoxy-1H-pyridin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.24 |
| Formel vægt | 365.0797 |