Få mere at vide
Atpenin A5, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15917305 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15917305 1 mg 1mg
1 options
UN3462
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15917305 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0218335701
UN3462
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Mitokondrielt kompleks II (succinatdehydrogenase eller succinat:ubiquinonoxidoreduktase) kobler oxidationen af succinat til fumarat med reduktionen af quinon til quinol. Det er medlem af Krebs-cyklussen.
  • Meget selektiv forbindelse, ubiquinon-bindingssted mitokondriel kompleks II-hæmmer, stimulerer mitokondrielle kanaler
  • Viser antiiskæmiske og kardiobeskyttende virkninger in vivo
  • Anvendes i Krebs-cyklussen til at fumarere med reduktionen af quinon til quinol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atpenin A5
CAS 119509-24-9
Synonym FO 125A5, atpenin A5, Antibiotikum FO 125A5, Atpenin A5 (syntetisk), (2S,4S,5R)-5,6-dichlor-1-(2,4-dihydroxy-5,6-dimethoxypyridin-3-yl)-2,4-dimethyl-1-hexanon, (5,4-hexanon, R)-1-(2,4-dihydroxy-5,6-dimethoxy-3-pyridinyl)-2,4-dimethyl-5,6-dichlor-1-hexanon, 3-[(2S,4S,5R)-5,6-dichlor-2,4-dimethyl-1-oxohexyl]-4-hydroxy)-5,2(in-dioxy)-5,2(in-dimethyl)
Mængde 1 mg
Smeltepunkt 83 °C til 85 °C
Forsendelsestilstand -20 °C
Molekylær formel C15H21Cl2NO5
Farve Hvid
Renhed 96.1
Molekylvægt (g/mol) 366.2, 366.24
InChI nøgle OVULNOOPECCZRG-CIUDSAMLSA-N
SMIL COC1=C(OC)C(=O)C(C(=O)[C@@H](C)C[C@H](C)[C@@H](Cl)CCl)=C(O)N1
IUPAC navn 3-[(2S,4S,5R)-5,6-dichloro-2,4-dimethylhexanoyl]-2-hydroxy-5,6-dimethoxy-1,4-dihydropyridin-4-one
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Iodo-2'-deoxyuridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1A
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Iodo-2'-deoxyuridine