Få mere at vide
ATP Opløsning (10 mM)
Artikelnummer. 10023013
Skift visning
Mængde:
500μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10023013 500μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10023013 Leverandør Invitrogen Leverandørnr. PV3227
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
ATP Opløsning (10 mM)
ATP er en væsentlig komponent til kinaseassays ved brug af LanthaScreen™ Teknologi. Invitrogen's ATP er 10 mM i vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring ATP sendes på tøris og skal opbevares ved -20 °C.
Assay Biokemisk terbium phospho-specifik aktivitet, Biokemisk europium phospho-specifik aktivitet
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 10 mM
Etiket eller farvestof Umærket
Mængde 500μ L