Få mere at vide
MedChemExpress ATP-Red 1
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 mg |
| Opbevaringskrav | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Opløselighed | DMSO : 50 mg/mL (89.05 mM; Need ultrasonic) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| CAS | 1847485-97-5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 561.48 g/mol |
| Mål | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |