Få mere at vide
MedChemExpress ATP-polyamine-biotin
Mængde:
1 mg
5 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | Biochemical Assay Reagents |
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| CAS | 1800401-93-7 |
| Molekylvægt (g/mol) | 945.85 g/mol |
| Opløselighed | H2O : 6 mg/mL (6.34 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Mål | HBV |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.