Få mere at vide
MedChemExpress ATP
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 507.18 g/mol |
| Produkttype | Natural Products |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Renhed | 98.0% |
| Mængde | 500 mg |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 100 mg/mL (197.17 mM) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 56-65-5 |
| Synonym | Adenosine 5'-triphosphate |