missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress ATP

Artikelnummer. 16428866
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16428866 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16428866 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYB2176

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress ATP (Adenosine 5'-triphosphate) is a central component of energy storage and metabolism in vivo. ATP provides the metabolic energy to drive metabolic pumps and serves as a coenzyme in cells. ATP is an important endogenous signaling molecule in immunity and inflammation.

Tekniske data

Molekylvægt (g/mol) 507.18 g/mol
Produkttype Natural Products
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 98.0%
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (197.17 mM)
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
CAS 56-65-5
Synonym Adenosine 5'-triphosphate
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.