Få mere at vide
Melford ATP
Beskrivelse
Et essentielt nukleotidtriphosphat med en række forskellige roller i energimetabolisme, signaltransduktion og nukleinsyremetabolisme.
Et essentielt nukleotidtriphosphat med en række forskellige roller i energimetabolisme, signaltransduktion og nukleinsyremetabolisme.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C10H14N5Na2O13P3-3H2O |
| CAS | 51963-61-2 |