Få mere at vide
Atovaquone, TRC
Artikelnummer. 30330990
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30330990 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30330990 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA79350025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atovaquone
CAS 95233-18-4
Molekylær formel C22 H19 Cl O3
Mængde 25 mg
Synonym Atovaquone, 2-[trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 1,4-Naphthalenedione, 2-[trans-4-(4-chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxy-, 1,4-Naphthalenedione, 2-[4-(4-chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxy-, trans-, 2-[trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione, 566C, 566C80, Acuvel, BW 556C-80, BW 566C, Mepron, Mepron (antipneumocystic), Meprone, Samtirel, Wellvone
InChI formel InChI=1S/C22H19ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-4,9-13,15,26H,5-8H2/t13-,15-
SMIL OC1=C([C@@H]2CC[C@H](CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O
IUPAC navn 2-[4-(4-chlorofhenyl)cyclohexyl]-3-hydroxynaphthalen-1,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 366.84
Formel vægt 366.1023