Learn More
Atovaquone, MedChemExpress
Description
Atovaquone (Atavaquone) is a potent, selective and orally active inhibitor of the parasite’s mitochondrial cytochrome bc1 complex. Atovaquone is against human and P. falciparum cytochrome bc1 activity with IC50 values of 460 nM and 2.0 nM, respectively. Atovaquone is an antimalarial agent and has the potential for the investigation of neumocystis pneumonia, toxoplasmosis, malaria, and babesia.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Atovaquone |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 95233-18-4 |
| Color | Yellow |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C22H19ClO3 |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Atavaquone |
| Solubility Information | DMSO : 8.33 mg/mL (22.71 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?